N-Benzylacetamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904376-100G OR904376-25G
APOSOR904376-100GEA 437 EUR InStock
APOSOR904376-100G APOSOR904376-25G
N-Benzylacetamide 98%
N-Benzylacetamide
Formule: C₉H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059204
Numéro CAS: 588-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité