Ethyl-2-oxobutanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-oxobutanoate, Ethyl 2-oxobutyrate
OR904493-100G OR904493-25G
APOSOR904493-100GEA 405 EUR InStock
APOSOR904493-100G APOSOR904493-25G
Ethyl-2-oxobutanoate 95%
Ethyl-2-oxobutanoate
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03265336
Numéro CAS: 15933-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité