2-Hydrazinobenzothiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9046-10G OR9046-50G OR9046-5G OR9046-25G
APOSOR9046-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR9046-10G APOSOR9046-50G APOSOR9046-5G APOSOR9046-25G
2-Hydrazinobenzothiazole 97%
2-Hydrazinobenzothiazole
Formule: C₇H₇N₃S
Point de fusion: 198…202 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041849
Numéro CAS: 615-21-4
EINECS: 210-416-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité