2,3-Dihydroxynaphtalène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904617-500G
APOSOR904617-500GEA 192 EUR InStock
APOSOR904617-500G
2,3-Dihydroxynaphtalène 98%
2,3-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point de fusion: 162…164 °C
Point d'éclair: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004073
Numéro CAS: 92-44-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité