Lamotrigine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine
OR904704-1G OR904704-25G OR904704-5G
APOSOR904704-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR904704-1G APOSOR904704-25G APOSOR904704-5G
Lamotrigine
Lamotrigine
Formule: C₉H₇Cl₂N₅
MW: 256,09 g/mol
Point de fusion: 184 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865333
Numéro CAS: 84057-84-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité