4-Hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904751-100G OR904751-25G OR904751-500G
APOSOR904751-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR904751-100G APOSOR904751-25G APOSOR904751-500G
4-Hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone 95%
4-Hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone
Formule: C₆H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010706
Numéro CAS: 3658-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité