5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904770-5G
APOSOR904770-5GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR904770-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₃H₄BrN₃
MW: 161,9900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109756
Numéro CAS: 16681-72-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité