trans-1,4-Cyclohexanedimethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: trans-1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane
OR904832-25G
APOSOR904832-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR904832-25G
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol 97%
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066360
Numéro CAS: 3236-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité