1-Piperidin-2-ylmethylazepane 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904941-1G OR904941-5G
APOSOR904941-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR904941-1G APOSOR904941-5G
1-Piperidin-2-ylmethylazepane 96%
1-Piperidin-2-ylmethylazepane
Formule: C₁₂H₂₄N₂
MW: 196,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05215076
Numéro CAS: 881040-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité