1,2,4-Triazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9050-100G OR9050-1KG OR9050-500G
APOSOR9050-100GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR9050-100G APOSOR9050-1KG APOSOR9050-500G
1,2,4-Triazole 97%
1,2,4-Triazole
Formule: C₂H₃N₃
Point d'ébullition: 260 °C
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005228
Numéro CAS: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité