Methyl-6-cyanopicolinate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905007-1G OR905007-250MG
APOSOR905007-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR905007-1G APOSOR905007-250MG
Methyl-6-cyanopicolinate 95%
Methyl-6-cyanopicolinate
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367924
Numéro CAS: 98436-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité