2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
OR905165-1KG OR905165-250G
APOSOR905165-1KGEA 437 EUR InStock
APOSOR905165-1KG APOSOR905165-250G
2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one 95+%
2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one
Formule: C₄H₇N₃O
MW: 113,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059730
Numéro CAS: 60-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité