6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905192-1G OR905192-250MG
APOSOR905192-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR905192-1G APOSOR905192-250MG
6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one 98%
6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,5600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955650
Numéro CAS: 101079-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité