1-(2-Ethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905271-1G OR905271-250MG
APOSOR905271-1GEA 458 EUR InStock
APOSOR905271-1G APOSOR905271-250MG
1-(2-Ethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(2-Ethylphenyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₂H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02665229
Numéro CAS: 299426-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité