Methyl-6-methylpicolinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-methylpyridine-2-carboxylate
OR905393-100G OR905393-25G
APOSOR905393-100GEA 213 EUR InStock
APOSOR905393-100G APOSOR905393-25G
Methyl-6-methylpicolinate 98%
Methyl-6-methylpicolinate
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203670
Numéro CAS: 13602-11-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité