Ethyl-3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
OR905460-25G
APOSOR905460-25GEA 106 EUR InStock
APOSOR905460-25G
Ethyl-3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride 95%
Ethyl-3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
Formule: C₇H₁₆ClNO₂
MW: 181,6604 g/mol
Point de fusion: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11844787
Numéro CAS: 85532-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité