(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905574-1G OR905574-5G
APOSOR905574-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR905574-1G APOSOR905574-5G
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374904
Numéro CAS: 180748-30-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité