Éthyle 2-éthyloacétylacétate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-ethyl-3-oxobutanoate
OR905609-100G OR905609-500G
APOSOR905609-100GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR905609-100G APOSOR905609-500G
Éthyle 2-éthyloacétylacétate 98%
Éthyle 2-éthyloacétylacétate
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039898
Numéro CAS: 607-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité