2-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905627-1G OR905627-5G
APOSOR905627-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR905627-1G APOSOR905627-5G
2-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 96%
2-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Formule: C₈H₉ClN₂
MW: 168,6200 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797973
Numéro CAS: 1134529-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité