2,5-Dimethoxyphenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905695-1G OR905695-5G
APOSOR905695-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR905695-1G APOSOR905695-5G
2,5-Dimethoxyphenol 95%
2,5-Dimethoxyphenol
Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094237
Numéro CAS: 18113-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité