4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-chloro-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine, 4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
OR905698-25G
APOSOR905698-25GEA 126 EUR InStock
APOSOR905698-25G
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂S
MW: 174,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023233
Numéro CAS: 17119-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité