1-Boc-3-pipéridone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
OR9057-100G OR9057-25G OR9057-5G
APOSOR9057-100GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR9057-100G APOSOR9057-25G APOSOR9057-5G
1-Boc-3-pipéridone 98%
1-Boc-3-pipéridone
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Point de fusion: 35…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631193
Numéro CAS: 98977-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité