4-tert-Butyl-2-nitrophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-2-nitrophenol
OR905846-100G OR905846-25G
APOSOR905846-100GEA 207 EUR InStock
APOSOR905846-100G APOSOR905846-25G
4-tert-Butyl-2-nitrophénol 98%
4-tert-Butyl-2-nitrophénol
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,2151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191888
Numéro CAS: 3279-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité