4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905864-5G
APOSOR905864-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR905864-5G
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,2573 g/mol
Point de fusion: 197…212 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00233883
Numéro CAS: 92149-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité