Chlorure de 4-bromobutyryle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905872-100G OR905872-25G
APOSOR905872-100GEA 212 EUR InStock
APOSOR905872-100G APOSOR905872-25G
Chlorure de 4-bromobutyryle 97%
Chlorure de 4-bromobutyryle
Formule: C₄H₆BrClO
MW: 185,45 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C/37mmHg
Densité: 1.602 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000753
Numéro CAS: 927-58-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité