Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
OR905907-5G
APOSOR905907-5GEA 102 EUR InStock
APOSOR905907-5G
Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₆ClN₃O₂
MW: 187,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00834965
Numéro CAS: 1458-03-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité