5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905958-1G OR905958-5G
APOSOR905958-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR905958-1G APOSOR905958-5G
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₁NO₃
MW: 169.1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07377301
Numéro CAS: 90607-21-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité