2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905987-1G OR905987-5G
APOSOR905987-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR905987-1G APOSOR905987-5G
2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde 98%
2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde
Formule: C₈H₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460147
Numéro CAS: 165187-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité