(4-Chlorophényl)acétate d'éthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-chlorophenylacetate, Ethyl (4-chlorophenyl)acetate
OR906001-25G OR906001-500G
APOSOR906001-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR906001-25G APOSOR906001-500G
(4-Chlorophényl)acétate d'éthyle 97%
(4-Chlorophényl)acétate d'éthyle
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃
MW: 198,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018791
Numéro CAS: 14062-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité