N-Méthylphtalimide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR906068-5GEA 109 EUR InStock
APOSOR906068-5G APOSOR906068-25G APOSOR906068-100G
N-Méthylphtalimide 95%
N-Méthylphtalimide
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023063
Numéro CAS: 550-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité