tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Isopropylpiperidin-4-one, N-BOC protected
OR9061-1G OR9061-250MG
APOSOR9061-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR9061-1G APOSOR9061-250MG
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₃H₂₃NO₃
MW: 241,33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07367731
Numéro CAS: 313950-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité