4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906145-1G OR906145-250MG
APOSOR906145-1GEA 864 EUR InStock
APOSOR906145-1G APOSOR906145-250MG
4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06805582
Numéro CAS: 934156-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité