2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-triénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Tropolone, 2-Hydroxytropone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one, 1,2-Tropolone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, α-Tropolone
OR906152-100G
APOSOR906152-100GEA 162 EUR InStock
APOSOR906152-100G
2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-triénone 98%
2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-triénone
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004158
Numéro CAS: 533-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité