4-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906160-1G OR906160-5G
APOSOR906160-1GEA 85.8 EUR InStock
APOSOR906160-1G APOSOR906160-5G
4-Amino-5-bromopyrimidine 97%
4-Amino-5-bromopyrimidine
Formule: C₄H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233962
Numéro CAS: 1439-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité