Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(2-aminophenyl)acetate
OR906172-1G OR906172-250MG
APOSOR906172-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR906172-1G APOSOR906172-250MG
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate 95%
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973395
Numéro CAS: 35613-44-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité