tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Ethylpiperidin-4-one, N-BOC protected, 1-N-Boc-2-Ethylpiperidin-4-one
OR9062-1G OR9062-250MG
APOSOR9062-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR9062-1G APOSOR9062-250MG
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227.31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07367729
Numéro CAS: 324769-07-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité