2-Methoxy-6-methylbenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906288-1G OR906288-5G
APOSOR906288-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR906288-1G APOSOR906288-5G
2-Methoxy-6-methylbenzonitrile 95%
2-Methoxy-6-methylbenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,1739 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699539
Numéro CAS: 53005-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité