1-Chloro-3-méthoxypropane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR906289-100GEA 502 EUR InStock
APOSOR906289-100G APOSOR906289-25G
1-Chloro-3-méthoxypropane 98%
1-Chloro-3-méthoxypropane
Formule: C₄H₉ClO
MW: 108,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663419
Numéro CAS: 36215-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité