Phosphonate de diisopropyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR906349-100GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR906349-100G APOSOR906349-25G
Phosphonate de diisopropyle 95%
Phosphonate de diisopropyle
Formule: C₆H₁₅O₃P
MW: 166,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00117905
Numéro CAS: 1809-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité