2-Amino-3-methylbenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906433-25G OR906433-5G
APOSOR906433-25GEA 434 EUR InStock
APOSOR906433-25G APOSOR906433-5G
2-Amino-3-methylbenzonitrile 97%
2-Amino-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,1625 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09880087
Numéro CAS: 69797-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité