N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-propargylamine, 2-Propynylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-Propynylcarbamate
OR906557-100G
APOSOR906557-100GEA 154 EUR InStock
APOSOR906557-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine
Formule: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367245
Numéro CAS: 92136-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité