2-Isopropylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906620-25G
APOSOR906620-25GEA 190 EUR InStock
APOSOR906620-25G
2-Isopropylpyridine 98%
2-Isopropylpyridine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047438
Numéro CAS: 644-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité