2-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR906774-100G OR906774-25G OR906774-500G
APOSOR906774-100GEA 139 EUR InStock
APOSOR906774-100G APOSOR906774-25G APOSOR906774-500G
2-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle 95%
2-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle
Formule: C₉H₁₄O₃
Densité: 1.067 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001631
Numéro CAS: 1655-07-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité