2-Amino-5-ethylpyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906857-1G OR906857-250MG
APOSOR906857-1GEA 819 EUR InStock
APOSOR906857-1G APOSOR906857-250MG
2-Amino-5-ethylpyrazine 95%
2-Amino-5-ethylpyrazine
Formule: C₆H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 13535-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité