p-(Chlorodiphénylmethyl)anisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (Chloro(4-methoxyphenyl)methylene)dibenzene, Mmt-Cl
OR906880-100G OR906880-500G
APOSOR906880-100GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR906880-100G APOSOR906880-500G
p-(Chlorodiphénylmethyl)anisole 98%
p-(Chlorodiphénylmethyl)anisole
Formule: C₂₀H₁₇ClO
MW: 308,8 g/mol
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000814
Numéro CAS: 14470-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité