tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-BOC-3-pyrrolidinone
OR9069-100G OR9069-25G OR9069-5G
APOSOR9069-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR9069-100G APOSOR9069-25G APOSOR9069-5G
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Point de fusion: 34…38 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631194
Numéro CAS: 101385-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité