Quinoléine-2-éthanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Hydroxyethyl)quinoline
OR906914-1G OR906914-5G
APOSOR906914-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR906914-1G APOSOR906914-5G
Quinoléine-2-éthanol 95%
Quinoléine-2-éthanol
Formule: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01685503
Numéro CAS: 1011-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité