3-Bromopropionate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-bromopropanoate
OR906916-500G
APOSOR906916-500GEA 114 EUR InStock
APOSOR906916-500G
3-Bromopropionate de méthyle 97%
3-Bromopropionate de méthyle
Formule: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000250
Numéro CAS: 3395-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité