2-Éthoxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR906957-250GEA 212 EUR InStock
APOSOR906957-250G APOSOR906957-100G APOSOR906957-1KG
2-Éthoxybenzaldéhyde 98%
2-Éthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003316
Numéro CAS: 613-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité