cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,2S)-rel-Cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid
OR906968-500G
APOSOR906968-500GEA 102 EUR InStock
APOSOR906968-500G
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 95%
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Formule: C₈H₁₀O₄
MW: 170,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070482
Numéro CAS: 2305-26-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité